Learn More
Ceftriaxone sodium salt hemiheptahydrate, Acros Organics™
Marca:  Acros Organics 455420050
Detalles adicionales : CAS : 104376-79-6 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15325008
  • 46.60€ / 5 g
En stock 2
Añadir a la cesta
Especificación
104376-79-6
1327.206
131843450
CN1C(=NC(=O)C(=O)N1)SCC2=C(N3C(C(C3=O)NC(=O)C(=NOC)C4=CSC(=N4)N)SC2)C(=O)O.CN1C(=NC(=O)C(=O)N1)SCC2=C(N3C(C(C3=O)NC(=O)C(=NOC)C4=CSC(=N4)N)SC2)C(=O)O.O.O.O.O.O.O.O.[Na].[Na].[Na].[Na]
C36H50N16Na4O21S6
HPYJOGROSRTMBB-MAODNAKNSA-N
(6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-3-[(2-methyl-5,6-dioxo-1H-1,2,4-triazin-3-yl)sulfanylmethyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid;sodium;heptahydrate
Especificación
Ceftriaxone sodium salt hemiheptahydrate
Authentic
Solubility in water: soluble.
CN1C(=NC(=O)C(=O)N1)SCC2=C(N3C(C(C3=O)NC(=O)C(=NOC)C4=CSC(=N4)N)SC2)C(=O)O.CN1C(=NC(=O)C(=O)N1)SCC2=C(N3C(C(C3=O)NC(=O)C(=NOC)C4=CSC(=N4)N)SC2)C(=O)O.O.O.O.O.O.O.O.[Na].[Na].[Na].[Na]
1327.206
661.6
Solubility in water: soluble.
236.0°C
104376-79-6
C36H50N16Na4O21S6
HPYJOGROSRTMBB-MAODNAKNSA-N
(6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-3-[(2-methyl-5,6-dioxo-1H-1,2,4-triazin-3-yl)sulfanylmethyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid;sodium;heptahydrate
131843450
≥94% (HPLC)
10% max.
5g
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Ceftriaxone sodium salt hemiheptahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.