Learn More
Kit de discos combinados de cefpodoxima
Detecte ESBL (β-lactamasas de espectro ampliado) en Enterobacteriaceae que no producen enzimas AmpC inducibles con estos discos de diagnóstico.’
Marca: Thermo Scientific Oxoid DD0029B
107.08 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Detecte ESBL (β-lactamasas de espectro ampliado) en Enterobacteriaceae que no producen enzimas AmpC inducibles con el kit de discos combinados de cefpodoxima Thermo Scientific™ Oxoid™. ' La prueba combina el uso de dos discos: Un disco con cefpodoxima y ácido clavulánico (inhibidor de la ß-lactamasa) y un disco con cefpodoxima sola.
Las β-lactamasas de espectro ampliado son enzimas capaces de conferir resistencia bacteriana a las penicilinas, cefalosporinas y aztreonam mediante hidrólisis de estos antibióticos1,2. La producción de ESBL es un mecanismo de resistencia importante que impide el tratamiento antimicrobiano de infecciones causadas por Enterobacteriaceae y constituye una grave amenaza para el arsenal antibiótico actualmente disponible3.Utilice el kit de discos combinados de cefpodoxima como método de detección rápido y sencillo de ESBL en Enterobacteriaceae.
- Resultados rápidos
- Formato de cartucho sencillo y listo para su uso.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
De -20 °C a +8 °C | |
CD01: Cefpodoxima/ácido clavulánico 10/1 µg; CPD10: Cefpodoxima 10 µg | |
Kit de discos combinados de cefpodoxima | |
50 discos/cartucho (250 discos/pack) |
Kit de discos combinados de cefpodoxima | |
Beta-lactamasas de espectro ampliado (ESBL) | |
5 carro/paquete. |