Learn More
Cefotaxime sodium salt, 95%, Acros Organics
47.90€ - 487.10€
CAS 64485-93-4
Fórmula molecular C16H16N5NaO7S2
Molecular Weight (g/mol) 477.442
InChI Key AZZMGZXNTDTSME-LOSLGVLSSA-M
PubChem CID 88631411
IUPAC Name sodium;(6S,7R)-3-(acetyloxymethyl)-7-[[2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
SMILES CC(=O)OCC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)C(=NOC)C3=CSC(=N3)N)SC1)C(=O)[O-].[Na+]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
15219946 Ver documentos Acros Organics
454950010
1g Glass bottle 47.90€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 28-10-2019
Añadir a la cesta
15229946 Ver documentos Acros Organics
454950050
5g Glass bottle 139.20€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 5
Añadir a la cesta
15269896 Ver documentos Acros Organics
454950250
25g Glass bottle 487.10€
25 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 7
Añadir a la cesta
Especificaciones
64485-93-4
477.442
88631411
CC(=O)OCC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)C(=NOC)C3=CSC(=N3)N)SC1)C(=O)[O-].[Na+]
C16H16N5NaO7S2
AZZMGZXNTDTSME-LOSLGVLSSA-M
sodium;(6S,7R)-3-(acetyloxymethyl)-7-[[2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
Especificaciones
Cefotaxime sodium salt
95%
Glass bottle
CC(=O)OCC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)C(=NOC)C3=CSC(=N3)N)SC1)C(=O)[O-].[Na+]
477.442
477.44
Solubility in water: soluble.
1g
64485-93-4
C16H16N5NaO7S2
AZZMGZXNTDTSME-LOSLGVLSSA-M
sodium;(6S,7R)-3-(acetyloxymethyl)-7-[[2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
88631411
95%
201.0°C to 210.0°C
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Cefotaxime sodium salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.