Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cefotaxima, sal sódica, 95 %
Catalog Number 15229946
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
64485-93-4
C16H16N5NaO7S2
477.44
MFCD00079073
AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M
88631411
[Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(COC(C)=O)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1
64485-93-4
C16H16N5NaO7S2
477.44
MFCD00079073
AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M
88631411
[Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(COC(C)=O)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1
Cefotaxime sodium salt, CAS # 64485-93-4, is the sodium salt form of cefotaxime with β-lactamase resistant antibiotic activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Information
• The cefotaxime sodium salt is a - lactamase considered a third-generation cephalosporin with antibiotic and bactericidal activities
• This compound exerts its biological activity by binding to penicillin-binding proteins (PBP) located on the inner membrane of the bacterial cell wall leading to their inactivation. The inactivation of these proteins affects the cross-linking of peptidoglycan chains required for bacterial cell wall strength and rigidity, resulting in the weakening of cell walls and cell lysis.
Applications
• It is an efficient antibacterial compound that acts against gram-negative bacteria, without activity against gram-positive bacteria such as pseudomonas and penicillin-resistant strains of streptococcus pneumonia
• It has been used for plant cell culture and human cell lines in vitro
• Cefotaxime sodium salt has been used in antibiotic susceptibility testing (AST) methods
• Cefotaxime sodium salt is also used to remove bacteria from Ostreococcus tauri cultures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Cefotaxime sodium salt
Tipo Cefotaxime Sodium Salt
Punto de fusión 201.0°C to 210.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Nombre IUPAC sodium (6R,7R)-3-[(acetyloxy)methyl]-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
Formula Weight (peso de la fórmula) 477.44
Porcentaje de pureza 95%
Cantidad 5 g
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cefotaxime sodium salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.