missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Cecropin P1, Porcine

For cellular and molecular biology applications

Marca:  Alfa Aesar™ J66344.|D

Detalles adicionales : CAS : 125667-96-1 Peso : 0.00001kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15497659

  • 211.00€ / 0.50 miligramo


Fecha de envío estimada
del proveedor 25-03-2020
Añadir a la cesta

Especificaciones

Especificaciones

3338.85
Porcine
Lyophilized powder
-30° to -10°C
Lyophilized powder
HPLC
0.5mg
RUO
Cecropin P1, porcine
Videos
SDS Documentos

For Research Use Only