Learn More
Thermo Scientific™ Cecropin B, Free acid
For cellular and molecular biology applications
405.00€ - 1480.00€
Especificaciones
Método de purificación HPLC
Contenido y almacenamiento -30°C to -10°C
Formato Lyophilized Powder
Peso molecular 3834.66
Tipo de producto Cecropin B, free acid
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15487239
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
J66041.M^
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15477239
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
J66041.#0
5 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15497239
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
J66041.MA
10 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
HPLC
Lyophilized Powder
Cecropin B, free acid
-30°C to -10°C
3834.66
RUO - research use only
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only