Learn More
Abnova™ CEACAM8 (Human) Recombinant Protein
Human CEACAM8 full-length ORF ( AAH26263, 1 a.a. - 349 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00001088-P01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16106244
  • 341.70€ / 10 microgramos
Envío estimado: 07-01-2022
Descripción
Descripción
  • Sequence: MGPISAPSCRWRIPWQGLLLTASLFTFWNPPTTAQLTIEAVPSNAAEGKEVLLLVHNLPQDPRGYNWYKGETVDANRRIIGYVISNQQITPGPAYSNRETIYPNASLLMRNVTRNDTGSYTLQVIKLNLMSEEVTGQFSVHPETPKPSISSNNSNPVEDKDAVAFTCEPETQNTTYLWWVNGQSLPVSPRLQLSNGNRTLTLLSVTRNDVGPYECEIQNPASANFSDPVTLNVLYGPDAPTISPSDTYYHAGVNLNLSCHAASNPPSQYSWSVNGTFQQYTQKLFIPNITTKNSGSYACHTTNSATGRNRTTVRMITVSDALVQGSSPGLSARATVSIMIGVLARVALI
Especificaciones
Especificaciones
AAH26263
carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 8
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CEACAM8
GST
1088
Wheat germ expression system
10 μg
CD66b, CD67, CGM6, NCA-95
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer