Learn More
Abnova™ CEACAM6 (Human) Recombinant Protein
Human CEACAM6 full-length ORF ( AAH05008.1, 1 a.a. - 344 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00004680-P01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16191665
  • 310.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío
17-02-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Sequence: MGPPSAPPCRLHVPWKEVLLTASLLTFWNPPTTAKLTIESTPFNVAEGKEVLLLAHNLPQNRIGYSWYKGERVDGNSLIVGYVIGTQQATPGPAYSGRETIYPNASLLIQNVTQNDTGFYTLQVIKSDLVNEEATGQFHVYPELPKPSISSNNSNPVEDKDAVAFTCEPEVQNTTYLWWVNGQSLPVSPRLQLSNGNMTLTLLSVKRNDAGSYECEIQNPASANRSDPVTLNVLYGPDVPTISPSKANYRPGENLNLSCHAASNPPAQYSWFINGTFQQSTQELFIPNITVNNSGSYMCQAHNSATGLNRTTVTMITVSGSAPVLSAVATVGITIGVLARVALI
Especificaciones
Especificaciones
AAH05008.1
carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 6 (non-specific cross reacting antigen)
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CEACAM6
GST
4680
Wheat germ expression system
10 μg
CD66c, CEAL, NCA
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer