Learn More
Molecular Probes™ CDP-Star™ Substrate (12.5 mM Concentrate)
Sustrato CDP-Star™ (concentrado de 12,5 mM)
Marca: Molecular Probes™ T2309
Detalles adicionales : Peso : 0.06000kg
Descripción
El sustrato concentrado CDP-Star™ es un sustrato quimioluminiscente de fosfatasa alcalina para la transferencia de proteínas o ácidos nucleicos en membranas de nitrocelulosa. Este sustrato también se puede utilizar en ensayos basados en soluciones.Este sustrato quimioluminiscente CDP-Star™ para la fosfatasa alcalina le permite detectar moléculas etiquetadas con fosfatasa alcalina y fosfatasa alcalina con una sensibilidad, velocidad y facilidad sin precedentes.
Este versátil sustrato quimioluminiscente presenta una alta sensibilidad en aplicaciones basadas en membranas, como la Southern, Northern y Western blot. Este sustrato también se puede utilizar en ensayos basados en soluciones, como inmunoensayos, ensayos con sondas de ADN, ensayos enzimáticos y ensayos de genes reporteros. Los niveles máximos de luz se alcanzan en aproximadamente 10 minutos, y las emisiones de luz persisten durante varias horas.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Almacene el producto a 4°C. | |
Southern, Northern y Western Blotting | |
50 ml | |
Sustrato de AP (fosfatasa alcalina) | |
Temperatura ambiente |
Mediciones | |
CDP-Star™, NovaBright™ | |
Fosfatasa alcalina | |
Frasco(s) |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.