Learn More
Molecular Probes™ CDP-Star™ Substrate (12.5 mM Concentrate)
Sustrato CDP-Star™ (concentrado de 12,5 mM)
Marca:  Molecular Probes™ T2307
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12694345
  • 1392.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El sustrato concentrado CDP-Star™ es un sustrato quimioluminiscente de fosfatasa alcalina para la transferencia de proteínas o ácidos nucleicos en membranas de nitrocelulosa. Este sustrato también se puede utilizar en ensayos basados en soluciones.
Este sustrato quimioluminiscente CDP-Star™ para la fosfatasa alcalina le permite detectar moléculas etiquetadas con fosfatasa alcalina y fosfatasa alcalina con una sensibilidad, velocidad y facilidad sin precedentes.
  • El sustrato quimioluminiscente proporciona reemplazos altamente sensibles para el sustrato fluorogénico ampliamente utilizado, el metilumbeliferil fosfato (MUP) y el sustrato colorimétrico p-nitrofenil fosfato (pNPP).
  • La baja luminiscencia de fondo, junto con la salida de luz de alta intensidad, permite la detección de etiquetas de fosfatasa alcalina con la mayor sensibilidad y relación señal-ruido posibles.
    Este versátil sustrato quimioluminiscente presenta una alta sensibilidad en aplicaciones basadas en membranas, como la Southern, Northern y Western blot. Este sustrato también se puede utilizar en ensayos basados en soluciones, como inmunoensayos, ensayos con sondas de ADN, ensayos enzimáticos y ensayos de genes reporteros. Los niveles máximos de luz se alcanzan en aproximadamente 10 minutos, y las emisiones de luz persisten durante varias horas.
    Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Almacene el producto a 4°C.
    Southern, Northern y Western Blotting
    10 ml
    Sustrato de AP (fosfatasa alcalina)
    Temperatura ambiente
    Mediciones
    CDP-Star™, NovaBright™
    Fosfatasa alcalina
    Frasco(s)