Learn More
Human CDK7/Cyclin H/MNAT1, His Tag Recombinant Protein
Human CDK7/Cyclin H/MNAT1, His Tag Recombinant Protein
622.00€ - 7850.00€
Especificaciones
Alias de gen | CDK7/Cyclin H/MNAT1 |
---|---|
Especie | Human |
Etiqueta de proteína | His Tag |
Sistema de expresión | Baculovirus |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10046842
|
Invitrogen
PV4186 |
1mg |
7850.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 09-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15474603
|
Invitrogen
PR6749B |
100μg |
1804.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11553597
|
Invitrogen
PV3868 |
10μg |
622.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The trimeric complex of CDK7, cyclin H and MNAT1, functions as a Cdk-activating kinase (CAK). It is an essential component of the transcription factor TFIIH, that is involved in transcription initiation and DNA repair. This complex is thought to serve as a direct link between the regulation of transcription and the cell cycle.Especificaciones
CDK7/Cyclin H/MNAT1 | |
Human | |
His Tag | |
Baculovirus |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.