Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibidor de cinasas similar al CDC2, TG003
Catalog Number p-7082419
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
300801-52-9
C13H15NO2S
Inhibidor de CLK; TG003
300801-52-9
C13H15NO2S
Inhibidor de CLK; TG003
Cdc2-Like Kinase Inhibitor, TG003 is a benzothiazole agent that acts as a specific and ATP-competitive inhibitor of Clk family members. Reports show that TG003 modifies the regulation of alternative splicing modulated by phosphorylation of SR proteins in vitro, and rescues defects in the development of Xenopus caused by an overabundance of Clk activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TG003 es un agente de benzotiazol que actúa como un inhibidor específico y competitivo de la ATP de los miembros de la familia de las cinasas CLK.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Cantidad 5 mg
Descripción Blanco apagado
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) TG003 es un agente de benzotiazol que actúa como un inhibidor específico y competitivo de la ATP de los miembros de la familia de las cinasas CLK.
Formula Weight (peso de la fórmula) 249,33g/mol
Sensibilidad Sensible a la luz
Solubilidad Soluble en DMSO
Tipo de producto Reactivo de transducción de señales
Formulario Sólido
Clave InChI BGVLELSCIHASRV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN1C(SC2=C1C=C(OC)C=C2)=CC(C)=O
Nombre IUPAC 1-(3-ethyl-5-methoxy-2,3-dihydro-1,3-benzothiazol-2-ylidene)propan-2-one
Peso molecular (g/mol) 249.33