Learn More
CD99 / MIC2 Rabbit, Clone: MIC2/1495R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 4267-RBM5-P1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15930478
  • 510.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD99 / MIC2
Cell surface
MIC2/1495R
Unconjugated
NP_001308299
Rabbit
27-32kDa
Protein A/G Purified
RUO
4267
IgG κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
CD99
Recombinant human full-length MIC2 protein
MOLT-4 cells. Pancreas or Ewing s sarcoma
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.