Learn More
CD99 / MIC2 Rabbit, Clone: MIC2/1495R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno CD99 / MIC2
Clon MIC2/1495R
Concentración 200μg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15930478
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
4267-RBM5-P1
100 μg
510.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
15920478
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
4267-RBM5-P0
20 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
CD99 / MIC2
200μg/mL
Monoclonal
Rabbit
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
4267
Recombinant human full-length MIC2 protein
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
27-32kDa
MIC2/1495R
Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
NP_001308299
CD99
IgG κ
Protein A/G Purified
Cell surface
MOLT-4 cells. Pancreas or Ewing s sarcoma