missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD90.2 (Thy-1.2) Monoclonal Antibody (53-2.1), NovaFluor™ Blue 660-120S, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
155.00€ - 301.00€
Especificaciones
Antígeno | CD90.2 (Thy-1.2) |
---|---|
Clon | 53-2.1 |
Concentración | 0.1 mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17820941
|
Invitrogen
M028T02B08 |
25 μg |
155.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17890941
|
Invitrogen
M028T03B08 |
100 μg |
301.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
CD90.2 (Thy-1.2) Monoclonal antibody specifically detects CD90.2 (Thy-1.2) in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.Especificaciones
CD90.2 (Thy-1.2) | |
0.1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
CD90; FLJ33325; T25; Thy 1.2; Thy1; Thy-1; Thy-1 antigen; thy-1 membrane glycoprotein; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2; thymus cell antigen 1, theta | |
Thy1 | |
Primary | |
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE! | |
Thy1 |
53-2.1 | |
Flow Cytometry | |
NovaFluor Blue 660-120S | |
Rat | |
Mouse | |
P01831 | |
21838 | |
IgG2a κ | |
Affinity chromatography | |
Antibody |