Learn More
CD90.2 Rat, APC, Clone: 30-H12, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB52-APC-25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15912168
  • 85.08€ / 25 microgramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
CD90.2
30-H12
APC
NP_033408
Rat
Protein A/G Purified
RUO
Primary
21838
Flow Cytometry
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Thy1
IgG2b
25 μg
Store at 2-4°C.