Learn More
CD8a Rat, PerCP-Cy5.5, Clone: 2.43, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB61-PCP55-25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15912288
  • 117.00€ / 25 microgramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
CD8a
2.43
PerCP-Cyanine5.5
NP_033987
Rat
Protein A/G Purified
RUO
Primary
12525
Flow Cytometry
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd8a
IgG2b
25 μg
Store at 2-4°C.