Learn More
CD8a Rat, Biotin, Clone: 53-6.7, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB16-B-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15921558
  • 68.85€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío
14-09-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
CD8a
53-6.7
Biotin
NP_033987
Rat
Protein A/G Purified
RUO
Primary
12525
Flow Cytometry
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd8a
IgG2a kappa
100 μg
Store at 2-4°C.