Learn More
CD8a Rat, Biotin, Clone: 53-6.7, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
85.85€ - 212.00€
Especificaciones
Antígeno CD8a
Clon 53-6.7
Concentración 0.2mg/mL
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15931558
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB16-B-25UG
25 μg
85.85€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
15921558
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB16-B-100UG
100 μg
98.45€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
15941558
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB16-B-500UG
500 μg
212.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD8a
0.2mg/mL
Monoclonal
Rat
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
12525
IgG2a κ
Protein A/G Purified
53-6.7
Flow Cytometry
Biotin
RUO
NP_033987
Cd8a
Primary
Store at 2-4°C.