Learn More
CD8a Rat, APC-Cy7, Clone: 53-6.7, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB16-APC7-25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15911558
  • 95.85€ / 25 microgramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
CD8a
53-6.7
APC-Cyanine7
NP_033987
Rat
Protein A/G Purified
RUO
Primary
12525
Flow Cytometry
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd8a
IgG2a kappa
25 μg
Store at 2-4°C.