Learn More
CD8 alpha Monoclonal Antibody (5H10), Pacific Blue™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
158.00€ - 371.00€
Especificaciones
Antígeno CD8 alpha
Clon 5H10
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Conjugado Pacific Blue
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10641254
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen
MCD0828
1 mL
371.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock
11360772
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen
MCD0828TR
25 Tests
158.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
CD8 alpha Monoclonal antibody specifically detects CD8 alpha in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
CD8 alpha
Flow Cytometry
Pacific Blue
Rat
Mouse
P01731, P10300
12525, 12526
Con A-stimulated BALB/c splenic T cells
Primary
4° C
5H10
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with BSA and 0.1% sodium azide
BB154331; CD8; CD8 alpha; CD8 alpha chain; CD8 alpha chain precursor; CD8 antigen; CD8 antigen 32 kDa chain; CD8 antigen 37 kDa chain; CD8 antigen alpha polypeptide; CD8 antigen alpha protein; CD8 antigen alpha protein precursor; CD8 antigen alpha-chain; CD8 antigen beta polypeptide; CD8 antigen beta polypeptide precursor; CD8 antigen beta-chain; CD8 antigen, alpha chain; CD8 antigen, alpha polypeptide; CD8 antigen, alpha polypeptide (p32); CD8 antigen, alpha-chain; CD8 antigen, beta chain; CD8 antigen, beta chain 1; CD8 antigen, beta polypeptide; CD8 antigen, beta polypeptide 1 (p37); CD8 antigen, beta-chain; CD8 beta; CD8 beta chain; CD8 beta-2; CD8a; CD8A antigen alpha; CD8a molecule; CD8A; T-cell surface glycoprotein; CD8alpha; CD8B; CD8b antigen; CD8b molecule; CD8b molecule pseudogene; Cd8b1; CD8beta; CD8BP; fCD8; LEU2; Leu-2; Leu2 T-lymphocyte antigen; leu-2a; Ly-2; LY3; Ly-3; Ly-35; Ly-B; Ly-C; Lymphocyte antigen 3; Lyt2; Lyt-2; Lyt-2.1 lymphocyte differentiation antigen (AA at
Cd8a, Cd8b1
IgG2b
purified