Learn More
CD8a Rat anti-Mouse, BB700, Clone: 53-6.7, BD Horizon™
Rat Monoclonal Antibody
203.00€ - 605.00€
Especificaciones
Antígeno | CD8a |
---|---|
Clon | 53-6.7 |
Concentración | 0.2 mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15835029
|
BD Biosciences
566410 |
25 μg |
203.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15825029
|
BD Biosciences
566409 |
0.1 mg |
605.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
CD8a Monoclonal antibody specifically detects CD8a in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.Especificaciones
CD8a | |
0.2 mg/mL | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
IgG2a κ | |
Refrigerate (2 to 8°C) |
53-6.7 | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Blue 700 (BB700) | |
Rat | |
Mouse | |
Primary |