Learn More
CD8a Rat anti-Mouse, BB700, Clone: 53-6.7, BD Horizon™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  BD Biosciences 566409
Detalles adicionales : Peso : 0.00900kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15825029
  • 438.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
12-02-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
CD8a Monoclonal antibody specifically detects CD8a in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
CD8a
53-6.7
BB700
Rat
0.1 mg
Refrigerate (2 to 8°C)
Monoclonal
Flow Cytometry
0.2 mg/mL
Purified
IgG2a, κ