Learn More
CD8a Mouse, PerCP-Cy5.5, Clone: RPA-T8, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
187.00€ - 351.00€
Especificaciones
Antígeno CD8a
Clon RPA-T8
Concentración 5μL/Test
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15921618
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB19-PCP55-25TESTS
25 Tests
187.00€
25 tests
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
15911618
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB19-PCP55-100TESTS
100 Tests
351.00€
100 tests
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD8a
5μL/Test
Monoclonal
Mouse
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
925
IgG1 κ
Protein A/G Purified
RPA-T8
Flow Cytometry
PerCP-Cyanine5.5
RUO
NP_741969
CD8A
Primary
Store at 2-4°C.