Learn More
CD8a Mouse, PE-Cy7, Clone: OKT8, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB17-PE7-100Tests
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15931588
  • 288.00€ / 100 tests
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD8a
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD8A
Protein A/G Purified
RUO
925
IgG2a
Flow Cytometry
OKT8
PE-Cyanine7
NP_741969
Mouse
100 Tests
Primary
Store at 2-4°C.