Learn More
CD8a Mouse, PE, Clone: RPA-T8, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB19-PE-100Tests
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15931618
  • 139.00€ / 100 tests
Fecha estimada de envío
25-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
CD8a
RPA-T8
PE
NP_741969
Mouse
Protein A/G Purified
RUO
Primary
925
Flow Cytometry
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD8A
IgG1 kappa
100 Tests
Store at 2-4°C.