Learn More
CD8a Mouse, PE, Clone: OKT8, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
95.85€ - 796.00€
Especificaciones
Antígeno CD8a
Clon OKT8
Aplicaciones Flow Cytometry
Conjugado PE
Especie del huésped Mouse
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15901588 Ver documentos EnquireBio
QAB17-PE-100TESTS
100 Tests 193.00€
100 tests Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
22-11-2019
Añadir a la cesta
15911588 Ver documentos EnquireBio
QAB17-PE-25TESTS
25 Tests 95.85€
25 tests Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
22-11-2019
Añadir a la cesta
15921588 Ver documentos EnquireBio
QAB17-PE-500TESTS
500 Tests 796.00€
500 tests Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
22-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
CD8a
Flow Cytometry
Mouse
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
925
Monoclonal
Store at 2-4°C.
OKT8
PE
RUO
NP_741969
IgG2a
Protein A/G Purified