Learn More
CD86 Rat, FITC, Clone: GL-1 (GL1), enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB51-F-25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15932158
  • 85.85€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD86
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd86
Protein A/G Purified
RUO
12524
IgG2a κ
Flow Cytometry
GL-1 (GL1)
FITC
NP_062261
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.