Learn More
CD86 Rat, FITC, Clone: GL-1 (GL1), enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB51-F-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15922158
  • 150.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío
09-09-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
CD86
GL-1 (GL1)
FITC
NP_062261
Rat
Protein A/G Purified
RUO
Primary
12524
Flow Cytometry
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd86
IgG2a kappa
100 μg
Store at 2-4°C.