Learn More
CD81 / TAPA-1 Mouse, Clone: 1.3.3.22, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 975-MSM1-P2
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15931308
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
Especificaciones
CD81 / TAPA-1
Cell surface
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
CD81
B-Cell line derived from a Burkitt lymphoma
26kDa
Protein A/G Purified
RUO
Primary
975
Immunohistochemistry
1.3.3.22
Unconjugated
NP_001284578
Mouse
IgG1 kappa
Ramos, Daudi, Raji, U266, HUT-78, HUT-102, Jurkat, HL-60, KG1a, A293, A431, MG63, and human lymphocytes. Tonsil or Liver.
200 μg
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.