Learn More
CD80 Armenian Hamster, APC, Clone: 16-10A1, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB50-APC-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15912148
  • 247.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío
16-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
CD80
16-10A1
APC
XP_017172347
Armenian Hamster
Protein A/G Purified
RUO
Primary
12519
Flow Cytometry
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd80
IgG
100 μg
Store at 2-4°C.