Learn More
IBA Lifesciences CD8 Isolation Kit for FABian™
IBA Lifesciences™ CD8 Isolation Kit for FABian™ is for reversible cell isolation delivering label-free target cells.
90.41€ - 718.00€
Especificaciones
Descripción | Aislamiento de células sin etiqueta |
---|---|
Tipo de producto | Kit de aislamiento celular no magnético |
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
Fuente de dadores | Sangre humana completa |
Suficiente para | sangre completa de 9 ml |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15879774
|
IBA Lifesciences
6-6003-010 |
10 Kit, humano |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15869774
|
IBA Lifesciences
6-6003-001 |
1 Kit, humano |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- The kit is used for the selection of CD8+ T cells from whole blood or buffy coat in conjunction with the FABian™ system.
- It includes CD8 Fab-Strep (human), the Cell Isolation Column, Cell Isolation Buffer, Biotin for Cell Elution and tubes and a luer lock adapter with the syringe.
- Each kit is sufficient for one FABian™ run to isolate cells from 6.25mL buffy coat.
- Alternatively 6.25mL whole blood may be used.
Especificaciones
Aislamiento de células sin etiqueta | |
De 2 °C a 8 °C | |
sangre completa de 9 ml |
Kit de aislamiento celular no magnético | |
Sangre humana completa |