Learn More
CD79a Mouse, Clone: IGA/1406, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 973-MSM6-P0
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15901298
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
CD79a
Cell surface
IGA/1406
Unconjugated
NP_067612
Mouse
25-44kDa
Protein A/G Purified
RUO
973
IgG3
Western Blot
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
CD79A
A synthetic peptide corresponding to aa 202-216 (GTYQDVGSLNIADVQ) of human CD79a protein.
Daudi or Ramos cells. Germinal center B-cells in a lymph node or tonsil.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.