Learn More
CD79a (B-Cell Marker) Mouse, Clone: rIGA/764, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 973-MSM11-P0
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15931288
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
CD79a (B-Cell Marker)
Cell surface
rIGA/764
Unconjugated
Mouse
44kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
973
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant full-length human CD79A protein
Daudi or Ramos cells. Germinal center B-cells in a lymph node or tonsil.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.