Learn More
Epredia™ Lab Vision™ CD71/Transferrin Receptor Ab-3, Mouse Monoclonal Antibody
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry applications with Epredia™ CD71/Transferrin Receptor Ab-3, Mouse Monoclonal Antibody.
147.00€ - 540.00€
Especificaciones
Antígeno CD71/Transferrin Receptor Ab-3
Clon 10F11
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12678936
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1096-S0
Concentrated 100 μL
147.00€
100 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
12668936
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1096-S1
Concentrated 500 μL
358.00€
500 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
12658936
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1096-S
Concentrated 1 mL
540.00€
1 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
12648936
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1096-R7
Prediluted 7 mL
515.00€
7 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Cell surface transferrin receptor (CD71) is a disulfide-bonded homodimeric glycoprotein. Ligand for transferrin receptor is the serum iron transport protein, transferrin. This receptor is broadly distributed in carcinomas, sarcomas, leukemias, and lymphomas. Transferrin receptor (CD71) has been reported to be associated with cell proliferation in both normal and neoplastic tissues and useful in predicting clinical behavior or response to therapy in a number of malignancies including breast cancer.
Host Species: Mouse
Clone: 10F11
Isotype: IgG2b
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Molecular Weight: ∽90-95 kDa
Positive Control: Placenta
Cellular Localization: Granular cytoplasmic and membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin only)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
General References:
1. Habeshaw J A, et al. Lancet. 1:498-500 (1983)
2. Lioyd J M, et al. Journal of Clinical Pathology. 37: 131-135 (1984).
Especificaciones
Especificaciones
CD71/Transferrin Receptor Ab-3
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
IgG2b
10F11