Learn More
CD62L / L-Selectin Rat, Biotin, Clone: MEL-14, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB49-B-25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15912118
  • 59.15€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío
02-07-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
CD62L / L-Selectin
MEL-14
Biotin
NP_001157531
Rat
Protein A/G Purified
RUO
Primary
20343
Flow Cytometry
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH7.2
Sell
IgG2a kappa
25 μg
Store at 2-4°C.