Learn More
CD62L / L-Selectin Rat, Biotin, Clone: MEL-14, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
63.54€ - 160.00€
Especificaciones
Antígeno CD62L / L-Selectin
Clon MEL-14
Aplicaciones Flow Cytometry
Conjugado Biotin
Especie del huésped Rat
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15902118 EnquireBio
QAB49-B-100UG
100 μg 160.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 23-05-2019
Añadir a la cesta
15912118 EnquireBio
QAB49-B-25UG
25 μg 63.54€
25 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 23-05-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
CD62L / L-Selectin
Flow Cytometry
Rat
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH7.2
20343
Monoclonal
Store at 2-4°C.
MEL-14
Biotin
RUO
NP_001157531
IgG2a kappa
Protein A/G Purified