Learn More
CD62L / L-Selectin Rat, APC, Clone: MEL-14, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
98.45€ - 238.00€
Especificaciones
Antígeno | CD62L / L-Selectin |
---|---|
Clon | MEL-14 |
Concentración | 0.5mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15972108
|
EnquireBio
QAB49-APC-25UG |
25 μg |
98.45€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15962108
|
EnquireBio
QAB49-APC-100UG |
100 μg |
238.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CD62L / L-Selectin | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH7.2 | |
20343 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified |
MEL-14 | |
Flow Cytometry | |
APC | |
RUO | |
NP_001157531 | |
Sell | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |