missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD61 / Integrin beta-3 Mouse, Clone: Y2/51, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  EnquireBio 3690-MSM2-P0

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15930298

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

CD61 / Integrin beta-3
Cell Surface
Y2/51
Unconjugated
NP_000203
Mouse
105kDa ;90kDa
Protein A/G Purified
RUO
3690
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
ITGB3
Phytohemagglutinin (PHA)-stimulated peripheral blood cells
U937, KG1a, HEL cells. Spleen
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales