Learn More
CD59, FITC, clone: MEM-43, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Invitrogen MHCD5901
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10445473
  • 223.00€ / cada uno
En stock 5
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Commonly used, FITC conjugates provide relatively high absorptivity, excellent fluorescence quantum yield, and good water solubility.
Especificación
Especificación
CD59, CD59
Monoclonal
FITC
CD59
Liquid, Liquid
CD59
Human CD59, Human CD59
Purified
ASR, ASR/IVD
Antibody
Monoclonal
Human, Human
Flow Cytometry, Flow Cytometry
MEM-43, MEM-43
PBS with 4mg/mL BSA and 0.1% sodium azide
P13987
CD59, CD59 molecule complement regulatory protein, 1F5, EJ16, EJ30, EL32, G344, MIN1, MIN2, MIN3, MIRL, HRF20, MACIF, MEM43, MIC11, MSK21, 16.3A5, HRF-20, MAC-IP, p18-20
Mouse
IgG2a, IgG2a
0.5mL
Store at 2 - 8 °C.
Primary
966
Videos