Learn More
CD56 / NCAM Mouse, PE-Cy7, Clone: MY31, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB48-PE7-100Tests
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15932108
  • 257.00€ / 100 tests
Fecha estimada de envío
14-10-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
CD56 / NCAM
MY31
PE-Cyanine7
NP_000606
Mouse
Protein A/G Purified
RUO
Primary
4684
Flow Cytometry
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
NCAM1
IgG1 kappa
100 Tests
Store at 2-4°C.