Learn More
CD56 / NCAM Mouse, PE-Cy7, Clone: MY31, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
149.00€ - 339.00€
Especificaciones
Antígeno CD56 / NCAM
Clon MY31
Concentración 5μL/Test
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15942108
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB48-PE7-25TESTS
25 Tests
149.00€
25 tests
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
15932108
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB48-PE7-100TESTS
100 Tests
339.00€
100 tests
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD56 / NCAM
5μL/Test
Monoclonal
Mouse
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
4684
IgG1 κ
Protein A/G Purified
MY31
Flow Cytometry
PE-Cyanine7
RUO
NP_000606
NCAM1
Primary
Store at 2-4°C.