Learn More
CD56 / NCAM Mouse, PE, Clone: MY31, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB48-PE-25Tests
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15922108
  • 137.00€ / 25 tests
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
CD56 / NCAM
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
NCAM1
Protein A/G Purified
RUO
4684
IgG1 κ
Flow Cytometry
MY31
PE
NP_000606
Mouse
25 Tests
Primary
Store at 2-4°C.