missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD56 / NCAM Mouse, FITC, Clone: MY31, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

187.00€ - 351.00€

Especificaciones

Antígeno CD56 / NCAM
Clon MY31
Concentración 5μL/Test
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15902108
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB48-F-25TESTS
25 Tests
187.00€
25 tests
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15992098
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB48-F-100TESTS
100 Tests
351.00€
100 tests
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

CD56 / NCAM
5μL/Test
Monoclonal
Mouse
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
4684
IgG1 κ
Protein A/G Purified
MY31
Flow Cytometry
FITC
RUO
NP_000606
NCAM1
Primary
Store at 2-4°C.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications