Learn More
CD54 / ICAM-1 Mouse, FITC, Clone: 15.2, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB47-F-25Tests
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15932098
  • 89.30€ / 25 tests
Fecha estimada de envío
26-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
CD54 / ICAM-1
15.2
FITC
NP_000192
Mouse
Protein A/G Purified
RUO
Primary
3383
Flow Cytometry
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
ICAM1
IgG1
25 Tests
Store at 2-4°C.