Learn More
CD54 / ICAM-1 Mouse, FITC, Clone: 15.2, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
124.00€ - 288.00€
Especificaciones
Antígeno | CD54 / ICAM-1 |
---|---|
Clon | 15.2 |
Concentración | 5μL/Test |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15932098
|
EnquireBio
QAB47-F-25TESTS |
25 Tests |
124.00€
25 tests |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15922098
|
EnquireBio
QAB47-F-100TESTS |
100 Tests |
288.00€
100 tests |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CD54 / ICAM-1 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
3383 | |
IgG1 | |
Protein A/G Purified |
15.2 | |
Flow Cytometry | |
FITC | |
RUO | |
NP_000192 | |
ICAM1 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |