missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD52 Monoclonal Antibody (CF1D12), PE, Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  Invitrogen MHCD5204

277.34 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.



Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg

Código de producto. 10548003

  • 416.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

R-phycoerythrin (PE) is a stable and highly soluble phycobiliprotein which provides maximal absorbance and fluorescence without susceptibility to internal or external fluorescence quenching, thus providing an exceptional quantum yields and molar extinction coefficients.

CD52 Monoclonal antibody specifically detects CD52 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones

Especificaciones

CD52
Monoclonal
PE
CD52
AI463198; B7; B7-Ag; cambridge pathology 1 antigen; CAMPATH-1; CAMPATH-1 antigen; Cd52; CD52 antigen; CD52 antigen (CAMPATH-1 antigen); CD52 molecule; CDW52; CDW52 antigen (CAMPATH-1 antigen); CLS1; Epididymal secretory protein E5; epididymis secretory sperm binding protein Li 171mP; he5; HEL-S-171mP; human epididymis-specific protein 5; Lymphocyte differentiation antigen B7; Mb7
Mouse
purified
ASR, ASR/IVD
1043
4° C, store in dark
Liquid
Flow Cytometry
CF1D12
PBS with 4mg/mL BSA, sucrose and 0.1% sodium azide
P31358
CD52
Human CD52
500 μL
Primary
Human
Antibody
IgG3
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales