missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD5 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | CD5 |
---|---|
Concentración | 0.4 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16827084
|
Proteintech
17227-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16817084
|
Proteintech
17227-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
CD5 is a 67 kDa human T-lymphocyte single-chain transmembrane glycoprotein. CD5 is present on all mature T-lymphocytes, on most of thymocytes and on many T-cell leukemias and lymphomas. CD5 also reacts with a subpopulation of activated B-cells and may act as a receptor in regulating T-cell proliferation. CD5 is found on 95% of thymocytes and 72% of peripheral blood lymphocytes. In lymph nodes, the main reactivity is observed in T cell areas. CD5 is expressed by many T cell leukemia, lymphomas, and activated T cells. Diseases associated with CD5 dysfunction include thymus cancer and Richter Syndrome.Especificaciones
CD5 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
P06127, P13379 | |
12507, 921 | |
CD5 Fusion Protein Ag11065 | |
Primary | |
-20°C | |
CD5 |
0.4 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CD5, CD5 molecule, LEU1, Lymphocyte antigen T1/Leu 1, T1 | |
CD5 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |