Learn More
Epredia™ Lab Vision™ CD5 Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody
Obtain accurate and reproducible results in immunohistochemistry applications with Epredia™ CD5 Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
137.70€ - 695.00€
Especificaciones
Antígeno CD5 Ab-1
Clon 4C7
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12681297
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-393-S1
Concentrated 500 μL
483.00€
500 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
12661297
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-393-S
Concentrated 1 mL
695.00€
1 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
12641297
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-393-R7
Prediluted 7 mL
337.00€
7 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
12651297
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-393-RQ
Ready-to-Use 12 mL
590.00€
12 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
12671297
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-393-S0
Concentrated 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
CD5, a transmembrane protein, is found on 95% of thymocytes and 72% of peripheral blood lymphocytes. In lymph nodes, the main reactivity is observed in T cell areas. CD5 is expressed by many T cell leukemia, lymphoma, and activated T cells. Occasionally, CD5 antigen is also expressed on a subset of B cells. Mantle cell lymphomas (same as diffuse centrocytic lymphomas) are CD5+ while the follicle center cell lymphoma are CD5-.
Host Species: Mouse
Clone: 4C7
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Does not react with rat. Others not known.
Epitope: External domain
Immunogen: Recombinant protein corresponding to the external domain of the CD5 molecule
Molecular Weight: 67kDa
Positive Control: Tonsil
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin only)
Especificaciones
Especificaciones
CD5 Ab-1
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Recombinant protein corresponding to the external domain of the CD5 molecule
4C7
Monoclonal
Mouse
Hematopoietic