missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD45RO Mouse, APC-Cy7, Clone: UCHL1, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  EnquireBio QAB44-APC7-25Tests

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15922048

  • 190.00€ / 25 tests


Fecha estimada de envío
14-09-2020
Añadir a la cesta

Especificaciones

Especificaciones

CD45RO
UCHL1
APC-Cyanine7
NP_002829
Mouse
Protein A/G Purified
RUO
Primary
5788
Flow Cytometry
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
PTPRC
IgG2a kappa
25 Tests
Store at 2-4°C.
Monoclonal
Videos
Documentos